Merck
H9030
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone-[1,2,6,7-3H(N)]
≥95% (Radiochemical Purity), ethanol solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H30O5
CAS号:
分子量:
362.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
≥95% (Radiochemical Purity)
表单
ethanol solution
标记范围
70-100 Ci/mmol
质量偏移
M+16
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[3H]C1([3H])[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@]4(C)C(=CC(=O)C([3H])([3H])C4([3H])[3H])C1([3H])[3H]
包装
serum bottle
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)