Merck
H7009
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10O5
CAS号:
分子量:
198.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1cc(cc(O)c1OC)C(O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)