Merck
H6006
Sigma-Aldrich
7-(β-Hydroxypropyl)theophylline
别名:
(1,3-Dimethyl-7-[2-hydroxypropyl]-2,6-dioxopurine), Proxyphylline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N4O3
CAS号:
分子量:
238.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
SMILES 字串
CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12
InChI
1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
KYHQZNGJUGFTGR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves