Merck
H5016
Sigma-Aldrich
L-Histidinamide dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10N4O · 2HCl
CAS号:
分子量:
227.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(N)=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)