方案
≥98%
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]3(O)[C@@]1(C)CCCC2(C)C)C=C
InChI
1S/C20H32O3/c1-7-17(4)13-15(21)20(22)18(5)11-8-10-16(2,3)14(18)9-12-19(20,6)23-17/h7,14,22H,1,8-13H2,2-6H3/t14-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
InChI key
NDROUXDZPPPVIM-UPWFSPPHSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3