主要文件
H2521
Sigma-Aldrich
9(S)-羟基-(5Z,7E,11Z,14Z)-二十碳四烯酸
~100 μg/mL in ethanol, ~98%
别名:
9(S)-HETE
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
~98%
浓度
~100 μg/mL in ethanol
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
在氩气下包装。
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
闪点(°C)
14 °C - closed cup - Solvent
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)