生物来源
chicken
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
mouse, rat, human
制造商/商品名称
Genway 15-288-22124
技术
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... EIF3S4(8666)
免疫原
Immunogen Sequence: GI # 4503517, sequence 1-245
Recombinant eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 4 delta, 44kDa
外形
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1