生物源
chicken
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
mouse, human, rat
製造商/商標名
Genway 15-288-21987B
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SGK1(6446)
免疫原
Immunogen Sequence: GI # 25168263, sequence 211-431
Recombinant serum/glucocorticoid regulated kinase
外觀
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1