主要文件
GN782180
Greiner CELLSTAR® 微孔板
1536 well, HiBase, TC treated, flat bottom, clear
别名:
1536 well microplate, 1536 well plate, cell culture plate, treated microplate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
物料
flat bottom
包装
pack of 32 ea
制造商/商品名称
Greiner 782180
存货情况
available only in China
尺寸
1536 wells
适用性
suitable for (cell culture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)