主要文件
GN629180
Greiner contact dish
65 x 15 mm, 26 cm2, single vent, 10 mm graduations and divisions, sterile
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
包装
pack of 600 ea
制造商/商品名称
Greiner 629180
存货情况
available only in China
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)