Merck
GN188280
Greiner 离心管
15 mL, 17x120 mm, blue cap, conical bottom, light protection
别名:
Greiner 离心管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
材料
polypropylene tube
無菌
sterile
包裝
pack of 1000 ea
製造商/商標名
Greiner 188280
存貨情形
available only in China
顏色
colorless tube
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Greiner 离心管
高质量、晶莹剔透的聚丙烯离心管。离心管可以安全地离心至约 3,200×g(50mL 尺寸)和3,500×g(15mL 尺寸),取决于被离心的溶液的比重和转子的类型。