主要文件
GN188271
Greiner 离心管
15 mL, 17x120 mm, blue cap, conical bottom, clear tube
别名:
Greiner 离心管
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
物料
polypropylene tube
无菌性
sterile
包装
pack of 1000 ea
制造商/商品名称
Greiner 188271
存货情况
available only in China
颜色
colorless tube
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Greiner 离心管
高质量、晶莹剔透的聚丙烯离心管。离心管可以安全地离心至约 3,200×g(50mL 尺寸)和3,500×g(15mL 尺寸),取决于被离心的溶液的比重和转子的类型。
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)