Merck
GE17-5445-02
Percoll® PLUS
Cytiva 17-5445-02, pack of 250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105330
NACRES:
NA.75
無菌
non-sterile (LOW ENDOTOXIN (2 EU/ml))
形狀
colloidal (Colloidal solution of silica particles coated with silane)
liquid (Suspension)
solution
包裝
pack of 250 mL
製造商/商標名
Cytiva 17-5445-02
顏色
Colorless to slightly yellow
pH值範圍
8.9-9.9
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Percoll® PLUS是一种基于二氧化硅的胶体液体,通过密度梯度离心进行细胞分离。液体的二氧化硅颗粒用硅烷共价涂覆,提供产品稳定性和长保质期。硅烷包膜还具有低渗透压和毒性,以及低粘度。Percoll PLUS 无菌填充,内毒素含量低,非常适合临床研究应用中的细胞分离。
在温和条件下进行细胞与培养基的分离,促进多种细胞、亚细胞颗粒和病毒的分离,其中保存活力和形态完整性是重要的。Percoll PLUS的低毒性确保通常不需要从分离的细胞颗粒中除去培养基。
调整后,Percoll PLUS在1.0至1.3 g/ml的密度范围内形成等渗透梯度。该密度范围特别有用,因为大多数细胞、亚细胞颗粒和病毒在Percoll PLUS中具有1.0 至1.2g/ml的浮力密度。
應用
Percoll PLUS可用于密度离心应用,用于分离和纯化细胞、亚细胞颗粒和低至 ~70S的病毒。该培养基提供高分辨率和生物相容性。当分离维持膜完整性很重要的细胞器时,低固有渗透压和粘度特别有用。Percoll PLUS可用于生成预成型、连续或不连续的梯度。在中等离心力作用下,胶体颗粒构成 Percoll PLUS 沉积物,形成平滑、连续的密度梯度。该特性可用于固定角度或垂直转子。
该介质也适用于需要高速离心的应用。在这种情况下,样品可以与介质预混合,然后在原位形成的连续梯度上分离。因此,梯度
形成和样品分离可以一步完成。
使用Percoll®在文献中描述的所有实验也可以用 Percoll PLUS 进行。
特點和優勢
Percoll® PLUS提供:
  • 低内毒素水平(最高 2 EU/ml)
  • 对细胞无毒性,化学反应性极低
  • 低渗透压:Percoll PLUS可以很容易地用生理盐水、其他平衡盐溶液或细胞培养基调节,以提供整个等渗的梯度
  • 低粘度导致在低离心力下快速形成a梯度和颗粒分离
儲存和穩定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C ()
分析報告
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
法律資訊
Percoll is a registered trademark of Cytiva