Merck
G9503
Sigma-Aldrich
Gly-Gly-Leu
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H19N3O4
CAS号:
分子量:
245.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)CN)C(O)=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)