Merck
G9168
Sigma-Aldrich
GR 218231
>98% (HPLC), solid
别名:
(+)-(2R)-1,2,3,4-Tetrahydro-6-[[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]methyl]-N,N-dipropyl-2-naphthalenamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H33NO3S
分子量:
415.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
>98% (HPLC)
形狀
solid
顏色
tan
溶解度
DMSO: soluble ~24 mg/mL at 60 °C
SMILES 字串
CCCN(CCC)[C@@H]1CCc2cc(CS(=O)(=O)c3ccc(OC)cc3)ccc2C1
生化/生理作用
Selective D3 dopamine receptor antagonist.
法律資訊
Sold for research purposes under agreement with Glaxo­Smith­Kline