Merck
G6758
Sigma-Aldrich
Glutaryl-L-phenylalanine 7-amido-4-methylcoumarin
别名:
Glut-Phe-AMC, N-Glutaryl-L-phenylalanine-4-methyl-7-coumarinylamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H24N2O6
CAS号:
分子量:
436.46
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
形狀
powder
螢光
λex 325 nm; λem 395 nm in H2O
λex 380 nm; λem 460 nm (Reaction product)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)CCCC(O)=O)ccc12
InChI
1S/C24H24N2O6/c1-15-12-23(30)32-20-14-17(10-11-18(15)20)25-24(31)19(13-16-6-3-2-4-7-16)26-21(27)8-5-9-22(28)29/h2-4,6-7,10-12,14,19H,5,8-9,13H2,1H3,(H,25,31)(H,26,27)(H,28,29)/t19-/m0/s1
InChI 密鑰
OTPFOMJAYSBYOD-IBGZPJMESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3