Merck
G4894
Sigma-Aldrich
Glycine-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12N2O3 · HBr
分子量:
313.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)CN)ccc12
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)