About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H17N3O2 · HCl
CAS号:
分子量:
223.70
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
表单
solid
颜色
white
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.CC(C)CC(N)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C8H17N3O2.ClH/c1-5(2)3-6(9)8(13)11-4-7(10)12;/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,12)(H,11,13);1H
InChI key
KYTGIFFOKKUBSP-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3