Merck
G3399
Sigma-Aldrich
D-Glucose-6-3H(N)
aqueous ethanol solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC3H2[CHOH]4CHO
CAS号:
分子量:
180.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
aqueous ethanol solution
標籤範圍
25-50 Ci/mmol
質量偏移
M+4
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[3H]C([3H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
包裝
serum bottle
外觀
Ethanol: water (9:1) solution