Merck
G1751
Sigma-Aldrich
L-谷氨酸-γ-甲酯
别名:
L-谷氨酸 5-甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS号:
分子量:
161.16
Beilstein:
1725252
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3