應用
- 在用于液相色谱-电喷雾离子化-串联质谱 (LC-ESI-MS/MS) 分析的尿样的酶处理
- 高效液相色谱 (HPLC) 分析的猪或大鼠组织中的槲皮素提取程序中
- 气相色谱-质谱分析 (GC-MS) 的尿液和血浆样品制备中的酶解作用步骤
品質
聯結
單位定義
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
实验方案
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
酶促检测罗马蜗牛和牛肝脏来源ß-葡萄糖醛酸酶(EC 3.2.1.31)适用于可检测罗马蜗牛和牛肝脏来源ß-葡萄糖醛酸酶的所有产品。应由经过培训的分析服务实验室人员负责按照书面规定执行此程序。
为了使用β-葡糖醛酸酶优化水解,必须对每种待分析的葡糖苷酸代谢物进行某些因素的评估,例如孵育时间、温度、水解pH、酶源和酶浓度。
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
相关内容
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.