生物源
plant root (Panax ginseng)
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
技術
HPLC: suitable
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]3C[C@]4(C)[C@H](C[C@@H](O)[C@@H]5[C@H](CC[C@@]45C)[C@](C)(CC\C=C(/C)C)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@@]7(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@H]37)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C48H82O18/c1-21(2)11-10-14-48(9,66-42-38(60)35(57)32(54)26(19-49)63-42)23-12-16-46(7)30(23)24(51)17-28-45(6)15-13-29(52)44(4,5)40(45)25(18-47(28,46)8)62-43-39(36(58)33(55)27(20-50)64-43)65-41-37(59)34(56)31(53)22(3)61-41/h11,22-43,49-60H,10,12-20H2,1-9H3/t22-,23-,24+,25-,26+,27+,28+,29-,30-,31-,32+,33+,34+,35-,36-,37+,38+,39+,40-,41-,42-,43+,45+,46+,47+,48-/m0/s1
InChI 密鑰
PWAOOJDMFUQOKB-WCZZMFLVSA-N
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3