Merck
F9641
Sigma-Aldrich
3-Fucosyllactose
from human milk, ≥95% (HPAE/PAD)
别名:
α-L-Fuc-(1→3)-[β-D-Gal-(1→4)]-D-Glc, 3-FL
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H32O15
CAS号:
分子量:
488.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
生物源
human milk
化驗
≥95% (HPAE/PAD)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H]1OC(O[C@@H]2[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
聯結
Terminal Glc analog of Lewis-X trisaccharide.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)