Merck
F9142
Supelco
夹套液相色谱柱流量控制阀
column I.D. 2.5 cm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
技術
LPLC: suitable
柱內徑
2.5 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Each flow adapter is supplied with a 20 μm porosity HDPE bed support, TFE/polypropylene O-ring seal, stainless steel adjusting rod, PTFE body and 5 feet (1.5 meters) of FEP tubing.