Merck
F7125
Sigma-Aldrich
6-氨基荧光素
~95% (HPLC)
别名:
荧光素胺异构体II
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H13NO5
CAS号:
分子量:
347.32
Beilstein:
51708
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
化驗
~95% (HPLC)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
InChI
1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-13-16(7-10)20(26-19(13)24)14-5-2-11(22)8-17(14)25-18-9-12(23)3-6-15(18)20/h1-9,22-23H,21H2
InChI 密鑰
YOAWSYSKQHLFPM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
6-氨基荧光素已被证明是基于富勒烯的脂质体纳米结构(称为'buckysomes')的有效荧光标记试剂。溶解在0.1N NaOH中的6-氨基荧光素可通过490nm处的最大吸光度进行定量。溶解在6N HCl中的脱羧化的6-氨基荧光素(通过在110℃恒沸24小时制备)可通过454nm处的最大吸光度进行定量。醛基是通过对蛋白质的氧化损伤形成的,其可以通过与脱羧的6-氨基荧光素结合来检测。
其他說明
注意:不要与荧光胺混淆。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3