Merck
F6147
Sigma-Aldrich
Fluoranthene-3-14C
~95% (Radiochemical Purity), methanol solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H10
分子量:
202.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
~95% (Radiochemical Purity)
形狀
methanol solution
標籤範圍
40-60 mCi per mmol
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4[14cH]ccc-2c34
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Sealed ampule
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3