Merck
F4640
Sigma-Aldrich
3-氟-1,2-丙二醇
别名:
α-Fluorohydrin
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FCH2CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
94.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
102-103 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCC(O)CF
InChI
1S/C3H7FO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
InChI 密鑰
PQDNJBQKAXAXBQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)