Merck
F4638
Polaroid® 黑白印片用胶片
Polaroid Type 667, This product has been discontinued. See product Z736627, Fujifilm FP-3000B, Instant Black & White Film
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
描述
Format P
ISO Daylight Speed (ASA/DIN) 3000/36°
print size 31/4 in. 41/4 in.
包裝
pack of 10 exposures
製造商/商標名
Polaroid Type 667
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
中等对比度;高速;无膜;107C 型的专业同级品。
这类即显胶片为印片 (P) 或印片加底片 (P/N)。底片需要在亚硫酸钠溶液中短暂冲洗。除非另外指明,印片需要涂膜。胶片具有全色光谱灵敏度。专业同级品与其对应物具有相同的特性,但符合更严格的摄影规范。
法律資訊
Polaroid is a registered trademark of Polaroid Corp.