主要文件
F4259
Sigma-Aldrich
2-Furaldehyde
别名:
糠醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12352200
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
替代产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
136.4 °F - closed cup
闪点(°C)
58 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)