共軛
FITC conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
儲存條件
protect from light
技術
direct immunofluorescence: 1:32
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
免疫球蛋白 G (IgG) 是一种糖蛋白抗体,可调节多种细胞免疫反应。猪 IgG 参与介导多种致病反应,包括对旋毛虫感染的反应。抗猪 IgG(全分子)-FITC 抗体可用于研究猪 IgG 的检测和定位。该产品专门针对猪 IgG。
猪 IgG 是血浆B细胞来源的抗体同种型,由其重链定义。IgG是猪血清中含量最高的抗体同种型。
特異性
兔多克隆抗猪 IgG(全分子)?FITC 抗体在体外 、猪血清和生物体液中与猪 IgG 反应 。
免疫原
纯化猪 IgG
應用
兔多克隆抗猪 IgG(全分子)−FITC 抗体可用于通过荧光技术检测和定量猪血清和生物体液中的 IgG 级别。也可在使用猪 IgG 作为一抗的试验中用作二抗。
兔抗猪 IgG(全分子)-FITC抗体用于间接免疫荧光测定。
抗猪 IgG(全分子)-FITC 抗体适用于直接免疫荧光法 (1:32)。
生化/生理作用
IgG 抗体是免疫系统免疫球蛋白中含量最高的血清抗体。当暴露于抗原时,它存在于血液和细胞外液中。它可以防止细菌、真菌和病毒感染。母体IgG通过胞饮作用从母体通经胎盘屏障传递给胎儿,为新生儿提供被动免疫,保护其免受感染。
IgG是补体激活剂,可与吞噬细胞上的Fc受体结合,能穿过胎盘屏障。IgM的水平可能随疾病或感染的状况而变化。异硫氰酸荧光素(FITC)是一种荧光素衍生物(荧光染料),用于标记包括二抗在内的抗体,可用于基于荧光的测定和操作方法。FITC 的激发波长为495 nm,发射波长为521 nm。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
儲存和穩定性
需要连续使用时,可在2-8℃下储存一个月。对于更长期的储存,溶液可以冷冻成工作等分试样。不建议重复冷冻和解冻,或储存在“无霜”冰箱中。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
iScience, 25(10), 105268-105268 (2022-10-25)
Classical swine fever virus (CSFV), a classic swine fever pathogen, causes severe economic losses worldwide. Poly (rC)-binding protein 1 (PCBP1), which interacts with Npro of CSFV, plays a vital role in CSFV growth. We are the first to report the
Viruses, 14(8) (2022-08-27)
Pseudorabies virus (PRV) is one of the most important pathogens causing serious diseases and leads to huge economic losses in the global swine industry. With the continuous emergence of PRV variants and the increasing number of cases of human infection
Placental structure, function and drug transfer
Encyclopedia of Chemical Processing and Design, 15(2), 84-89 (2014)
PLoS pathogens, 14(12), e1007193-e1007193 (2018-12-14)
Classical swine fever (CSF) caused by classical swine fever virus (CSFV) is one of the most detrimental diseases, and leads to significant economic losses in the swine industry. Despite efforts by many government authorities to stamp out the disease from
Veterinary parasitology, 163(4), 341-347 (2009-05-29)
Human trichinellosis is a foodborne disease caused by ingestion of infective Trichinella muscle larvae via pork or meat of other food animals which are susceptible to this zoonotic parasite. There are new approaches for a risk-oriented meat inspection for Trichinella