Merck
F0269
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pmc)-OH
别名:
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,5,7,8-pentamethylchromane-6-sulfonyl)-L-arginine, Nα-Fmoc-Nω-PMC-L-arginine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C35H42N4O7S
分子量:
662.80
Beilstein:
4633684
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cc1c(C)c(c(C)c2CCC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(O)=O
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Peptides, Chemistry and Biology, Proc. of the 10th Amer. Peptide Symposium, St. Louis.
Ramage, R., et al. et al.
ESCOM, 157-157 (1988)
Ramage, R. and Green, J.
Tetrahedron Letters, 28, 2287-2287 (1987)