物料
stainless steel
特点
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
制造商/商品名称
Eppendorf® M1190-9918 (Global)
长度 × 宽度
33 cm × 28 cm
容量
(6 x 500 mL Erlenmeyer flasks)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Platforms dedicated to fit Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shakers
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG