主要文件
EPK0641-3002
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x 102 mm/ 4 in boxes, (4 x 3) configuration, aluminum, drawer
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122806
NACRES:
NB.12
物料
aluminum
特点
(4 x 3) configuration
Holds 12 x 102 mm/ 4 in boxes
drawer
max. box number per rack: 12 (4 x 3)
rack for 102 mm/ 4 in boxes
制造商/商品名称
Eppendorf® K0641-3002 (Global)
技术
cryopreservation: suitable
直径 × 宽度 × 高度
562 mm (22 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 415 mm (16.3 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
for ULT freezer: Innova U360 (max. 108 boxes), Innova U535 (max. 144 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 216 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 216 boxes)for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)