主要文件
EP6001050211
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes, (13 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122806
NACRES:
NB.12
物料
stainless steel
特点
(13 x 1) configuration
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
制造商/商品名称
Eppendorf® 6001050211 (Global)
技术
cryopreservation: suitable
直径 × 宽度 × 高度
148 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
容量
(max box number per rack: 13 (1 x 13))
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 468 boxes)for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 36 racks)
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)