主要文件
EP6001000411
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 7 x boxes (4 in.), (7 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122806
NACRES:
NB.12
物料
stainless steel
特点
(7 x 1) configuration
Holds 7 x boxes (4 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
制造商/商品名称
Eppendorf® 6001000411 (Global)
技术
cryopreservation: suitable
直径 × 宽度 × 高度
141 mm (5.6 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 741 mm (29.2 in.)
容量
(max box number per rack: 7 (7 x 1))
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks), CryoCube FC660/ FC660h (max. 36 racks)for ULT freezer: Innova C580 (max. 224 boxes), Innova C760 (max. 200 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 252 boxes)
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)