主要文件
EP5920722000
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 29 x 9 mL tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
capacity 29 x 9 mL tubes
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 5920722000 (Global)
參數
3,122 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
129 mm
直徑
17.5 mm
相容性
for use with High-capacity bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)