主要文件
EP5920701002
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 x 600 mL Nalgene® bottle, pack of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
特点
capacity 1 x 600 mL Nalgene® bottle
包装
pack of 2
制造商/商品名称
Eppendorf® 5920701002 (Global)
参数
3,428 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
181 mm
直径
98 mm
相容性
for use with 1,000 mL round bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)