主要文件
EP5810750008
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
holds 25 x 1.2-5 mL tubes, set of 2 pieces
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
特点
holds 25 x 1.2-5 mL tubes
包装
set of 2 pieces
制造商/商品名称
Eppendorf® 5810750008
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with 250 mL reactangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)