主要文件
EP5804718003
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 50 mL Falcon, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
特点
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 50 mL Falcon
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5804718003
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with 100 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)