主要文件
EP4922806000
Eppendorf® Housing case
8-channel, size 100 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
特点
8-channel
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 4922806000
尺寸
100 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Housing case for 12- or 8- channel, 10 - 300 uL.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)