主要文件
EP022639528
Adapter for Eppendorf® A-8-17 Rotor
holds 1 x 15 mL conical tube, pack of 8 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
物料
POM
特点
holds 1 x 15 mL conical tube
包装
pack of 8 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022639528 (NA)
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor A-8-17
一般描述
Adapter, for 1 conical tube 15 mL, for Rotor A-8-17, 8 pcs.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)