Merck
EP0030623304
Eppendorf® Lobind Microplate 384/V-PP, 384 wells
white polypropylene, V-bottom clear wells, PCR clean, pkg of 80 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.15
材料
V-bottom clear wells
white polypropylene
包裝
pkg of 80 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 0030623304
技術
PCR: suitable
尺寸
384 wells
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG