Merck
EP0030108400
Eppendorf® DNA LoBind管
capacity 0.5 mL, PCR clean, pack of 500 ea
别名:
Eppendorf® DNA LoBind tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.15
材料
cap (push fit)
colorless
conical bottom
描述
Low retention
withstand, 30,000 x g
無菌
non-sterile
特點
DNase free
PCR clean
包裝
pack of 500 ea
容量
0.5 mL
適合性
suitable for PCR
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
Signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG