物料
green (Tray)
无菌性
sterile
特点
DNase free
包装
pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
制造商/商品名称
Eppendorf® 0030075161
长度
(103 mm)
最大体积
1.25 mL
尺寸
(50-1250 μL)
体积
50—1250 μL
颜色
dark green
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG