主要文件
EP0013614639
Eppendorf® Powercord
new
AC/DC input 230 V (Swiss plug)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 0013614639
一般描述
Powercord (C13) for Switzerland, Length: 2m
特点和优势
with Swiss plug (IEC 320 C13 to SEV Type 12), L 2 m
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)