esiRNA cDNA靶序列
GAACCAGAAGAAAAGATGTTTGGTTTTCACAAGCCAAAGATGTACCGAAGTATAGAGGGCTGCTGTATATGCAGAGCCAAGTCCTCCAGCTCCCGGTTCACGGACAGTAAACGTTACGAAAAGGACTTCCAGAGCTGTTTTGGGTTGCATGAGACTCGCTCAGGAGACATCTGTAATGCCTGTGTGCTGCTTGTGAAAAGATGGAAGAAGTTGCCGGCAGGATCAAAAAAAAACTGGAATCACGTGGTAGATGCAAGAGCAGGCCCTAGTCTAAAGACAACATTGAAA
基因组数据库 |小鼠登记号
NCBI登记号
运输
ambient
储存温度
−20°C
基因信息
mouse ... FAM60A(56306) , Fam60a(56306)