esiRNA cDNA靶序列
CACGCGGCTAGTTGCTAAGCAAAAGAATCTTTGGTCAACTGCCACCTGAGTCAAAGCAACAGGAACTTTGCATCATGCCTCATATTGATAATGATGTGAAACTTGACTTCAAGGATGTCCTGTTGAGGCCCAAACGCAGCACTCTTAAGTCTCGAAGTGAGGTAGAGCTCACAAGATCATTTTCGTTCCGGAACTCAAAGCAGATGTACAGTGGCATCCCTGTCATTGCTGCCAATATGGATACCGTGGGCACTTTTGAAATGGCTAGGGTTCTCTGTAAGTTCTCCCTGTTCACTGCCATCCATAAGCACTACAGCATCCATCAGTGGCAAGAGTTTGCTAGCCAGAATCCTGACTGTCTTGAGTGTCTAGCTGCCAGCTCAGGCTCAGGCTCTGCTGACTTTGAGCAGCTGGAACAGATCCTGGAAGCTATTCCCCAAGTCAAATATATATGCCTGGATGTGGCTAACGGCTACTCTGAACATTTTGTTGAATTTGTAAAGGATGTACGGAAGCGATT
基因组数据库 |小鼠登记号
NCBI登记号
运输
ambient
储存温度
−20°C
基因信息
mouse ... GMPR2(105446) , Gmpr2(105446)