esiRNA cDNA靶序列
GGCTTTCTGCAAGCTCTGACATGTGTCAGCTGTGGAAGGTTGAACTCTTCTGGGATTTGTGAGACAGCAGAAACCTCCTGTGAAGCTACAAATAATAGGAAGTGTGCTTTACGGCTACTCTATAAAGATGGCAAATTCCAATATGGCTTCCAGGGATGTCTTGGAACATGCTTCAATTATACCAAGACCAACAATAATATGGTAAAGGAACATAAATGTTGTGATCACCAAAATTTGTGTAACAAGCCTTAAAAGCCCTTACCTGCCCTCCCTATTCTACTTAGAGATATTCATTGCATCATGCCACTGGAGCAGGTCATCAAGCCTTCTACTGAACCATATCTTTAGCTCCACACCTACTTTCTAAATAATATACCAAAGTAGTGTACCCATGCTATATGTATACTTCTGTTTTCTGTTGGGTACCTTGCAATGCATTCTATGCCTCATTAAATGGATTTCATTGTACAATATGCATTCTTATATTATACTCAATTAAACTTGTTTTGCACTT
基因组数据库 |小鼠登记号
NCBI登记号
运输
ambient
储存温度
−20°C
基因信息
mouse ... PATE14(235973) , A630095E13Rik(235973)