esiRNA cDNA 標靶序列
TCAAATGTGCCATAGCAAGCTACTTGATTACACGTATGTTATTTAGTTAAATTTGTGAAAATTATGAGATGCTCACCAACCCGGTGATAAACTTGCTCCCTCGCCATTGGCTGGCCTGGTCACATGGCTGCCCAACTTTATTCAGTTGACAGCAAGTAGGAGGGCCCTATGGAAGGAGAAAAAAAGACAACACGAGAAAAATTAGTATTTTCTACCTTCTGAAATTAATGGTCATGAGTTCGTATATGGTGAACTCCAAGTATGTGGACCCCAAGTTCCCTCCGTGCGAGGAGTATTTGCAGGGCGGCTACCTAGGCGAGCAGGGCGCCGACTACTACGGCGGCGGCGCGCAGGGCGCAGACTTCCAGCCCCCGGGGCTCTACCCACGGCCCGACTTCGGTGAGCAGCCTTT
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... HOXD4(ENSG00000170166) , HOXD4(3233)