Merck
EHU012251
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SDF2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105324
NACRES:
NA.51
描述
Powered by Eupheria Biotech
產品線
MISSION®
形狀
lyophilized powder
esiRNA cDNA 標靶序列
TTTGGTGAGGAAGGTGAAGGTGATTATCTGGATGACTGGACAGTGCTCTGTAATGGACCCTACTGGGTGAGAGATGGTGAGGTGCGGTTCAAACACTCTTCCACTGAGGTACTGCTGTCTGTCACAGGAGAACAATATGGTCGACCTATCAGTGGGCAAAAAGAGGTGCATGGCATGGCCCAGCCAAGTCAGAACAACTACTGGAAAGCCATGGAAGGCATCTTCATGAAGCCCAGTGAGTTGTTGAAGGCAGAAGCCCACCATGCAGAGCTGTGAATCTAGAGGCTCTGAGCCACTGTTAACGCACAATGTTCACAGACATCTGTTGCTGCCTCACCTTGGGATCCCTGCCACAAGTTCCTTGGGCAGTGGCCATGTCACCATTGAGATGAAGATATACAACAGAAAATAGTGGCTGTGTTTGGAAGCT
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
MISSION® shRNA是核糖核酸内切酶制备的siRNA。它们是靶向相同mRNA序列的siRNA异质混合物。这些多重沉默触发(multiple silencing trigger)导致高度特异性的、有效的基因沉默。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
Aline R Lorenzon-Ojea et al.
Biology of reproduction, 95(2), 41-41 (2016-06-24)
Endoplasmic reticulum (ER) stress results from changes in ER homeostasis and folding of proteins. ER stress initiates cellular adaptive mechanisms to rescue cell homeostasis or, if that does not work, to elicit apoptosis. We have previously shown that mouse SDF2